3(2H)-Pyridazinone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2215-25G OR2215-5G OR2215-100G
APOSOR2215-25GEA 65.8 EUR
APOSOR2215-25G APOSOR2215-5G APOSOR2215-100G
3(2H)-Pyridazinone 95%
3(2H)-Pyridazinone
Formule: C₄H₄N₂O
Kookpunt: 101 °C/1,5mmHg
Smeltpunt: 98…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00099605
CAS nummer: 504-30-3