2-Bromo-4-methyl-6-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-6-nitro-p-toluidine, 4-Amino-3-bromo-5-nitrotoluene
OR22152-25G OR22152-5G
APOSOR22152-25GEA 54.1 EUR
APOSOR22152-25G APOSOR22152-5G
2-Bromo-4-methyl-6-nitroaniline
2-Bromo-4-methyl-6-nitroaniline
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
MW: 231.05 g/mol
Smeltpunt: 64…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00209452
CAS nummer: 827-24-7