Pentaerythrityl tetrabromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Dibromo-2,2-bis(bromomethyl)propane, Tetrakis(bromomethyl)methane, Pentaerythrityltetrabromide
OR22172-100G OR22172-25G
APOSOR22172-100GEA 385 EUR
APOSOR22172-100G APOSOR22172-25G
Pentaerythrityl tetrabromide 98%
Pentaerythrityl tetrabromide
Formule: C₅H₈Br₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000210
CAS nummer: 3229-00-3