4-Amino-3-nitrobenzene-1-sulphonic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22177-1G OR22177-2.5G OR22177-5G OR22177-10G
APOSOR22177-1GEA 172 EUR
APOSOR22177-1G APOSOR22177-2.5G APOSOR22177-5G APOSOR22177-10G
4-Amino-3-nitrobenzene-1-sulphonic acid
4-Amino-3-nitrobenzene-1-sulphonic acid
Formule: C₆H₆N₂O₅S
MW: 218.19 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035961
CAS nummer: 616-84-2