2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR2218-1G
OR2218-250MG
OR2218-5G
APOSOR2218-1GEA
58.4
EUR
APOSOR2218-1G
APOSOR2218-250MG
APOSOR2218-5G
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Formule:
C₁₃H₁₈N₂O Smeltpunt: 153…156 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060339 CAS nummer: 56814-11-0 |