2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22185-100G OR22185-500G
APOSOR22185-100GEA 23.4 EUR
APOSOR22185-100G APOSOR22185-500G
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formule: C₄H₆N₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006098
CAS nummer: 56-06-4