4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22199-1G OR22199-25G OR22199-5G
APOSOR22199-1GEA 52.6 EUR
APOSOR22199-1G APOSOR22199-25G APOSOR22199-5G
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone 99%
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017241
CAS nummer: 20628-06-2