4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2220-1G OR2220-100MG
APOSOR2220-1GEA 125 EUR
APOSOR2220-1G APOSOR2220-100MG
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
Formule: C₈H₇N₃O
Smeltpunt: 137…139 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059433
CAS nummer: 35219-13-7