1-Pyrenecarboxaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22205-25G OR22205-5G OR22205-100G
APOSOR22205-25GEA 106 EUR
APOSOR22205-25G APOSOR22205-5G APOSOR22205-100G
1-Pyrenecarboxaldehyde 98%
1-Pyrenecarboxaldehyde
Formule: C₁₇H₁₀O
Smeltpunt: 123…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004139
CAS nummer: 3029-19-4
EINECS: 221-196-6