Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 5-nitro-1H-indole-2-carboxylate
OR2221-10G OR2221-5G
APOSOR2221-10GEA 73 EUR
APOSOR2221-10G APOSOR2221-5G
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₄
Smeltpunt: 223…225 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00216477
CAS nummer: 16732-57-3