N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-[2-(Methylamino)ethyl]pyridine
OR22222-1G OR22222-5G
APOSOR22222-1GEA 39.5 EUR
APOSOR22222-1G APOSOR22222-5G
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136.2 g/mol
Kookpunt: 113…114 °C/30mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006362
CAS nummer: 5638-76-6