2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2224-5G OR2224-25G OR2224-100G
APOSOR2224-5GEA 22 EUR
APOSOR2224-5G APOSOR2224-25G APOSOR2224-100G
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₄
MW: 181.98 g/mol
Smeltpunt: 125 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01074590
CAS nummer: 133730-34-4