n-Octyl acrylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR22271-100G OR22271-25G
APOSOR22271-100GEA 380 EUR
APOSOR22271-100G APOSOR22271-25G
n-Octyl acrylate 95%
n-Octyl acrylate
Formule: C₁₁H₂₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00048935
CAS nummer: 2499-59-4