2-Aminobenzimidazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22305-100G OR22305-25G OR22305-500G
APOSOR22305-100GEA 55.5 EUR
APOSOR22305-100G APOSOR22305-25G APOSOR22305-500G
2-Aminobenzimidazole 97%
2-Aminobenzimidazole
Formule: C₇H₇N₃
Smeltpunt: 228…232 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005596
CAS nummer: 934-32-7
EINECS: 213-280-6