2-Methyl-6-quinolinol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22357-1G OR22357-5G OR22357-10G
APOSOR22357-1GEA 80.4 EUR
APOSOR22357-1G APOSOR22357-5G APOSOR22357-10G
2-Methyl-6-quinolinol 98%
2-Methyl-6-quinolinol
Formule: C₁₀H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047600
CAS nummer: 613-21-8