Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2236-100MG OR2236-1G OR2236-250MG
APOSOR2236-100MGEA 23.4 EUR
APOSOR2236-100MG APOSOR2236-1G APOSOR2236-250MG
Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Formule: C₂₇H₃₄N₂O₆
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01861332
CAS nummer: 951695-85-5