2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22374-25G OR22374-50G OR22374-5G
APOSOR22374-25GEA 281 EUR
APOSOR22374-25G APOSOR22374-50G APOSOR22374-5G
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone 99%
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Smeltpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017243
CAS nummer: 90-24-4