1-(2-Chloro-6-hydroxyphenyl)ethanone 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR22395-1G OR22395-5G OR22395-25G
APOSOR22395-1GEA 64.3 EUR
APOSOR22395-1G APOSOR22395-5G APOSOR22395-25G
1-(2-Chloro-6-hydroxyphenyl)ethanone 97+%
1-(2-Chloro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Formule: C₈H₇ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00218550
CAS nummer: 55736-04-4