5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propan-1-one
OR22402-1G OR22402-5G
APOSOR22402-1GEA 22 EUR
APOSOR22402-1G APOSOR22402-5G
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
Formule: C₉H₉BrO₂
Smeltpunt: 76…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00218577
CAS nummer: 17764-93-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III