5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22404-25G OR22404-5G
APOSOR22404-25GEA 512 EUR
APOSOR22404-25G APOSOR22404-5G
5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
Formule: C₉H₉ClO₂
Smeltpunt: 35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00218579
CAS nummer: 2892-16-2