3-Chloro-4-hydroxypropiophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propan-1-one
OR22406-1G OR22406-250MG OR22406-500MG OR22406-2.5G
APOSOR22406-1GEA 435 EUR
APOSOR22406-1G APOSOR22406-250MG APOSOR22406-500MG APOSOR22406-2.5G
3-Chloro-4-hydroxypropiophenone
3-Chloro-4-hydroxypropiophenone
Formule: C₉H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00218581
CAS nummer: 2892-27-5