5-Bromo-2-thenoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
OR22424-100G OR22424-25G OR22424-5G
APOSOR22424-100GEA 166 EUR
APOSOR22424-100G APOSOR22424-25G APOSOR22424-5G
5-Bromo-2-thenoic acid 97%
5-Bromo-2-thenoic acid
Formule: C₅H₃BrO₂S
Smeltpunt: 138…144 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00079725
CAS nummer: 7311-63-9