5-Chloro-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2243-1G OR2243-250MG
APOSOR2243-1GEA 120 EUR
APOSOR2243-1G APOSOR2243-250MG
5-Chloro-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
5-Chloro-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Formule: C₈H₆Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060503
CAS nummer: 20443-38-3