Norbornane-2-carboxylic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR22442-10G OR22442-1G OR22442-5G
APOSOR22442-10GEA 0 EUR
APOSOR22442-10G APOSOR22442-1G APOSOR22442-5G
Norbornane-2-carboxylic acid 99%
Norbornane-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₂
Kookpunt: 134…136 °C/16mmHg
Smeltpunt: 40 °C
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00167749
CAS nummer: 824-62-4
EINECS: 212-532-2
UN: 3261
ADR: 8,III