Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR22446-100G
OR22446-25G
OR22446-5G
APOSOR22446-100GEA
51.9
EUR
APOSOR22446-100G
APOSOR22446-25G
APOSOR22446-5G
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Formule:
C₅H₁₁NO₂·HCl Smeltpunt: 120…125 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00043270 CAS nummer: 13031-60-2 |