3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2247-500MG OR2247-250MG
APOSOR2247-500MGEA 274 EUR
APOSOR2247-500MG APOSOR2247-250MG
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₂₁ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09998721
CAS nummer: 1170019-97-2