4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22472-1G OR22472-250MG
APOSOR22472-1GEA 330 EUR
APOSOR22472-1G APOSOR22472-250MG
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one 95%
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one
Formule: C₁₀H₇ClN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 79966-13-5