tert-Butyl-3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Tert-butyl 3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-(aminomethyl)azetidine, tert-Butyl 3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate, 3-Aminomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
OR2248-500MG OR2248-1G OR2248-5G
APOSOR2248-500MGEA 22 EUR
APOSOR2248-500MG APOSOR2248-1G APOSOR2248-5G
tert-Butyl-3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861762
CAS nummer: 325775-44-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III