tert-Butyl (azetidin-3-ylmethyl)carbamate hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR2249-1G OR2249-5G
APOSOR2249-1GEA 70.1 EUR
APOSOR2249-1G APOSOR2249-5G
tert-Butyl (azetidin-3-ylmethyl)carbamate hydrochloride 97%
tert-Butyl (azetidin-3-ylmethyl)carbamate hydrochloride
Formule: C₉H₁₉ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08752583
CAS nummer: 1170108-38-9