1-(4-Nitrophenyl)glycerol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: PNPG, 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
OR22490-1G OR22490-250MG OR22490-5G
APOSOR22490-1GEA 0 EUR
APOSOR22490-1G APOSOR22490-250MG APOSOR22490-5G
1-(4-Nitrophenyl)glycerol 99%
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Formule: C₉H₁₁NO₅
Smeltpunt: 93…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017037
CAS nummer: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9