3-Iodophthalic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22495-25G OR22495-100G
APOSOR22495-25GEA 95 EUR
APOSOR22495-25G APOSOR22495-100G
3-Iodophthalic acid 95%
3-Iodophthalic acid
Formule: C₈H₅IO₄
Smeltpunt: 178…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00275568
CAS nummer: 6937-34-4