1-Adamantaneacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR22506-10G OR22506-25G OR22506-5G
APOSOR22506-10GEA 26.3 EUR
APOSOR22506-10G APOSOR22506-25G APOSOR22506-5G
1-Adamantaneacetic acid 98%
1-Adamantaneacetic acid
Formule: C₁₂H₁₈O₂
Smeltpunt: 137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00074728
CAS nummer: 4942-47-6