3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester
OR2255-1G OR2255-5G OR2255-25G
APOSOR2255-1GEA 95 EUR
APOSOR2255-1G APOSOR2255-5G APOSOR2255-25G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Smeltpunt: 163…168 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663852
CAS nummer: 857530-80-4