(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2256-25G OR2256-5G
APOSOR2256-25GEA 38 EUR
APOSOR2256-25G APOSOR2256-5G
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Formule: C₉H₁₇NO₃
Smeltpunt: 57…63 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04038535
CAS nummer: 103057-44-9