(4-Ethoxyphenyl)urea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Ethoxyphenyl)urea
OR22579-1G OR22579-5G OR22579-25G
APOSOR22579-1GEA 58.4 EUR
APOSOR22579-1G APOSOR22579-5G APOSOR22579-25G
(4-Ethoxyphenyl)urea
(4-Ethoxyphenyl)urea
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025431
CAS nummer: 150-69-6