3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2259-1G OR2259-5G
APOSOR2259-1GEA 22 EUR
APOSOR2259-1G APOSOR2259-5G
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride 95%
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
Formule: C₆H₈ClNO₂
Smeltpunt: 217 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006349
CAS nummer: 14173-30-9
EINECS: 238-021-4