2,6-Dibromoisonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
OR2261-1G OR2261-250MG OR2261-5G
APOSOR2261-1GEA 24.9 EUR
APOSOR2261-1G APOSOR2261-250MG APOSOR2261-5G
2,6-Dibromoisonicotinic acid
2,6-Dibromoisonicotinic acid
Formule: C₆H₃Br₂NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09743987
CAS nummer: 2016-99-1