(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22615-100G OR22615-25G
APOSOR22615-100GEA 95 EUR
APOSOR22615-100G APOSOR22615-25G
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Formule: C₃H₉ClN₂O
Smeltpunt: 212…217 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066145
CAS nummer: 33208-99-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable