3-Amino-2-bromopyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Bromopyridin-3-amine, 2-Bromo-3-pyridylamine
OR2264-25G
OR2264-5G
OR2264-100G
APOSOR2264-25GEA
55.5
EUR
APOSOR2264-25G
APOSOR2264-5G
APOSOR2264-100G
3-Amino-2-bromopyridine 98%
3-Amino-2-bromopyridine
Formule:
C₅H₅BrN₂ Smeltpunt: 76…80 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00234064 CAS nummer: 39856-58-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |