4-Bromo-2-methoxyphenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
OR22659-25G OR22659-5G OR22659-1G
APOSOR22659-25GEA 87.6 EUR
APOSOR22659-25G APOSOR22659-5G APOSOR22659-1G
4-Bromo-2-methoxyphenol 97%
4-Bromo-2-methoxyphenol
Formule: C₇H₇BrO₂
Kookpunt: 129…132 °C/12mmHg
Smeltpunt: 34…37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051937
CAS nummer: 7368-78-7