1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2270-1G OR2270-250MG
APOSOR2270-1GEA 73 EUR
APOSOR2270-1G APOSOR2270-250MG
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Smeltpunt: 100…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019262
CAS nummer: 37828-19-6