2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR22712-5G OR22712-1G
APOSOR22712-5GEA 584 EUR
APOSOR22712-5G APOSOR22712-1G
2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde
Formule: C₇H₆N₂O₂
Smeltpunt: 227…232 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 28648-78-4
UN: 1759
ADR: 8,III