4,6-Dichloropyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR22727-100G OR22727-25G OR22727-500G
APOSOR22727-100GEA 43.8 EUR
APOSOR22727-100G APOSOR22727-25G APOSOR22727-500G
4,6-Dichloropyrimidine 98%
4,6-Dichloropyrimidine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Kookpunt: 176 °C
Smeltpunt: 64…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006109
CAS nummer: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
UN: 3263
ADR: 8,II