2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22745-1G OR22745-250MG OR22745-500MG OR22745-2.5G OR22745-5G
APOSOR22745-1GEA 132 EUR
APOSOR22745-1G APOSOR22745-250MG APOSOR22745-500MG APOSOR22745-2.5G APOSOR22745-5G
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Formule: C₆H₁₁NO
Smeltpunt: 176…177 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00829406
CAS nummer: 1759-55-3