4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2275-1G OR2275-500MG OR2275-5G
APOSOR2275-1GEA 51.2 EUR
APOSOR2275-1G APOSOR2275-500MG APOSOR2275-5G
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₁₅ClO₂S
Smeltpunt: 42…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00625713
CAS nummer: 56354-57-5
UN: 3261
ADR: 8,III