1-Chlorophthalazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2278-1G OR2278-500MG OR2278-5G
APOSOR2278-1GEA 249 EUR
APOSOR2278-1G APOSOR2278-500MG APOSOR2278-5G
1-Chlorophthalazine
1-Chlorophthalazine
Formule: C₈H₅ClN₂
Smeltpunt: 109…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024141
CAS nummer: 5784-45-2