4-(Hexyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR2279-10G OR2279-1G OR2279-5G
APOSOR2279-10GEA 472 EUR
APOSOR2279-10G APOSOR2279-1G APOSOR2279-5G
4-(Hexyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
4-(Hexyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Formule: C₁₄H₂₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021080
CAS nummer: 61096-84-2