2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Coumarancarboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
OR2280-25G OR2280-100G
APOSOR2280-25GEA 65.8 EUR
APOSOR2280-25G APOSOR2280-100G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde 95+%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
Formule: C₉H₈O₂
Kookpunt: 88…89 °C/0,1mmHg
Dichtheid: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068058
CAS nummer: 55745-70-5