6-Bromo-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22802-1G OR22802-5G OR22802-25G
APOSOR22802-1GEA 22 EUR
APOSOR22802-1G APOSOR22802-5G APOSOR22802-25G
6-Bromo-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione 96%
6-Bromo-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
Formule: C₃H₂BrN₃O₂
Smeltpunt: 232…235 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00154757
CAS nummer: 4956-05-2