2,4,6-Trichloorpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR22840-25G OR22840-5G OR22840-100G
APOSOR22840-25GEA 132 EUR
APOSOR22840-25G APOSOR22840-5G APOSOR22840-100G
2,4,6-Trichloorpyridine 98%
2,4,6-Trichloorpyridine
Formule: C₅H₂Cl₃N
Kookpunt: 88…90 °C/10mmHg
Smeltpunt: 32…37 °C
Dichtheid: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00971928
CAS nummer: 16063-69-7